Learn More
Chlorure de cuivre(I), Honeywell
Catalog Number 15661950
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 kg
7758-89-6
ClCu
98.996
MFCD00010971
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech
62652
CHEBI:53472
chlorocuivre
Cl[Cu]
7758-89-6
ClCu
98.996
MFCD00010971
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech
62652
CHEBI:53472
chlorocuivre
Cl[Cu]
Qualité réactif, 97 %
  • ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Copper(I) Chloride
Quantité 500 g
Formule linéaire CuCl
Numéro UN 2802
Informations sur la solubilité Partially soluble in dimethyl sulfide, Insoluble in water
Poids de la formule 99g/mol
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Réactif
Tension de vapeur 1.3mmHg (546°C)