Learn More
Oxyde de cuivre(I), 97 %, Honeywell™ Fluka™
Catalog Number p-7120344
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 kg
12 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Poly Bottle
1317-39-1
MFCD00010974
1317-39-1
MFCD00010974
Poudre, < 5 μm, 97 %
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Copper(I) Oxide
Point de fusion 1230°C
Couleur Brown or Red
pH 8.0 (at 100g/L 20°C)
Forme physique Powder
Quantité 25 g
Formule linéaire Cu2O
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 143.09g/mol
Pourcentage de pureté 97%
Conditionnement Poly Bottle
Densité 6g/mL at 25°C