Learn More
Oxyde de cuivre(I), 99 % (base métaux)
Code produit 11339327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11339327 500 g 500g
11309327 25 g 25g
11329327 100 g 100g
11319327 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11339327 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040188.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS : 1317-39-1 | Cu₂O
Utilisé dans les antisouches, laaprès-cutané, la colle à braser et le traitement antifongique des issues de plantes. Utilisé comme anti-antigène dans le cuivre, le cuivre et les lubrifiants de haute grade. Il est utilisé dans les pigments de verre et de verre, les aimants de ferrite, le cathéter dans la synthèse organique, les colorants et les intermédiaires de colorants et comme activateurs.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1317-39-1
Formule moléculaire Cu2O
Numéro MDL MFCD00010974
Spécification
Point d’ébullition 1800°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Copper(I) oxide
Point de fusion 1235°C
Couleur Violet-rouge
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99% (Metal basis)
Informations sur la solubilité It is insoluble in water and organic solvents.
Poids de la formule 143.08
Odeur Odorless
Indice de réfraction 2.705
Sensibilité Air and moisture sensitive
Aspect Purple-red powder
Densité 6 g/cm3
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement