Learn More
Complexe de benzène trifluorométhanesulfonate de cuivre(I), 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10028971
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
42152-46-5
C8H6Cu2F6O6S2
503.33
MFCD00043300
Trifluoromethanesulfonic acid, copper(I) salt, benzene complex
42152-46-5
C8H6Cu2F6O6S2
503.33
MFCD00043300
Trifluoromethanesulfonic acid, copper(I) salt, benzene complex
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Copper(I) trifluoromethanesulfonate benzene complex
Point de fusion 160.0°C
Couleur Gris-vert
Point d’éclair 7°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CF3SO3Cu)2C6H6
Quantité 1 g
Fieser 12,144; 16,99
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in benzene,toluene
Poids de la formule 503.33
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(I) trifluoromethanesulfonate benzene complex
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.