Learn More
Dihydrate de chlorure de cuivre(II), qualité réactif, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Poly Bottle
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Copper(Ii) Chloride Dihydrate |
Quantité | 500 g |
Formule linéaire | CuCl2 · 2H2O |
Numéro UN | UN2802 |
Poids de la formule | 170.48g/mol |
Qualité | Réactif |
Conditionnement | Flacon poly |
Densité | Vapor Density: >1 (vs air) |