Learn More
Alfa Aesar™ Ethoxyde de cuivre(II), 98 %
Marque: Alfa Aesar™ 046316.03
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 2850-65-9 Poids : 0.00100kg Transport : UN number : 3181 Chem class : 4.1 Pack group : III
Quantité. | 1g |
---|
Description
- Conditionnés sous Argon
Identifiants chimiques
2850-65-9 | |
153.668 | |
CRCKGIUJMFFISH-UHFFFAOYSA-N | |
14419876 | |
CC[O-].CC[O-].[Cu+2] |
C4H10CuO2 | |
MFCD00015650 | |
copper ii ethoxide, copper diethoxide, ethanol, copper 2 salt, copper ethoxide, cupric ethoxide, acmc-20aldp, copper 2+ bis ethoxide, copper 2+ ion bis ethoxide | |
Cuivre ; éthanolate |
Spécification
Copper (II) ethoxide | |
Vert | |
1g | |
C4H10CuO2 | |
MFCD00015650 | |
copper ii ethoxide, copper diethoxide, ethanol, copper 2 salt, copper ethoxide, cupric ethoxide, acmc-20aldp, copper 2+ bis ethoxide, copper 2+ ion bis ethoxide | |
CC[O-].CC[O-].[Cu+2] | |
153.668 | |
153.67 | |
98% |
Air and moisture sensitive | |
~120°C (decomposition) | |
2850-65-9 | |
Cu(OC2H5)2 | |
UN3181 | |
CRCKGIUJMFFISH-UHFFFAOYSA-N | |
Cuivre ; éthanolate | |
14419876 | |
Powder,Packaged under Argon |