Learn More
Sulfate de cuivre(II) pentahydraté, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3734770
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Tambour en fibre
7758-99-8
CuH10O9S
249.68
MFCD00149681
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
24463
CHEBI:31440
Sulfate de cuivre pentahydraté
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
7758-99-8
CuH10O9S
249.68
MFCD00149681
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
24463
CHEBI:31440
Sulfate de cuivre pentahydraté
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Copper(II) sulfate pentahydrate
Point de fusion 110,0°C
Couleur Bleu
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Iodometry)
Formule linéaire CuSO4·5H2O
Fieser 01,164; 02,89; 05,162; 06,141; 14,267
Merck Index 15, 2643
Informations sur la solubilité Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, slightly soluble in alcohol and glycerol, insoluble in ethanol
Poids de la formule 249.68
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur
Conditionnement Bouteille en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Copper(II) sulfate pentahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Copper (II) sulfatepentahydrate (1:1:5), Cupric sulfate