Learn More
Copper(Ii) Sulfate Pentahydrate, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
2.5 kg
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Spécification
Nom chimique ou matériau | Copper(Ii) Sulfate Pentahydrate |
Quantité | 100 g |
Formule linéaire | CuSO4 · 5H2O |
Numéro UN | 3077 |
Nom IUPAC | copper(2+) pentahydrate sulfate |
Poids de la formule | 249.69g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
Qualité | ACS Reagent |
Tension de vapeur | 7.3mmHg (25°C) |