Learn More
Sulfate de cuivre(II) pentahydraté, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Spécification
Point de fusion | 110°C |
Couleur | Bleu |
pH | 3.5 to 4.5 |
Forme physique | Solide |
Quantité | 5 kg |
Poids de la formule | 249.68g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Tension de vapeur | 7.3mmHg 25 |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.