Learn More
Hydrate de trifluoroacétate de cuivre(II), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407446
61.26 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
123333-88-0
C4CuF6O4
289.58
MFCD00013200
JIDMEYQIXXJQCC-UHFFFAOYSA-L
copper ii trifluoroacetate hydrate, 289.58 anhydrous, 2c2hf3o2.cu.xh2o, 2,2,2-trifluoroacetyl oxy cuprio 2,2,2-trifluoroacetate hydrate
71311159
[Cu++].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
123333-88-0
C4CuF6O4
289.58
MFCD00013200
JIDMEYQIXXJQCC-UHFFFAOYSA-L
copper ii trifluoroacetate hydrate, 289.58 anhydrous, 2c2hf3o2.cu.xh2o, 2,2,2-trifluoroacetyl oxy cuprio 2,2,2-trifluoroacetate hydrate
71311159
[Cu++].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F
As Heterogeneous Catalysts. It is suitable for use as an electrocatalyst in gas diffusion electrodes. As Electrochemical gas sensors. As organic intermediate, as reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Copper(II) trifluoroacetate hydrate
Forme physique Cristalline
Quantité 10 g
Nom IUPAC Cuivre ; Acide 2,2,2-trifluoroacétique ; Hydrate
Poids de la formule 289.57 (Anhydrous)