Learn More
Bochem™ Filtre d’entonnoir en cuivre / plastique
Specifically sized and suited for use in a funnel. Bochem™ Copper/Plastic Funnel Filter is made of two materials for durability and resistance.
8.00€ - 16.10€
Spécification
Matériau | Plastique |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Entonnoir |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10329199
|
Bochem™
8851 |
50mm |
8.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10058909
|
Bochem™
8853 |
105mm |
16.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Copper and plastic construction.
- Resistant and durable.
- Comes in two sizes.
Spécification
Plastique | |
Entonnoir |