Learn More
Feuille mince de cuivre, 0,0125 mm (0,0005 po) d’épaisseur, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4824694
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7440-50-8
Cu
63.55
MFCD00010965
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
23978
CHEBI:30052
cuivre
[Cu]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7440-50-8
Cu
63.55
MFCD00010965
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
23978
CHEBI:30052
cuivre
[Cu]
Forme : Env. 0,07 g/25 x 25 mm ; Non certifié sans micro-trous
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Copper
Aspect Copper colored thinfoil
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metals basis)
Quantité 25 x 25 mm