missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CoraLite™ Plus 488 Rat IgG2a Isotype Control (2A3), Proteintech

Code produit 30236685 Tous les produits Proteintech Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30236685 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30236685 Fournisseur Proteintech Code fournisseur CL48865209100UG
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rat Monoclonal Antibody

The IgG2a Isotype Control antibody from Proteintech is a rat monoclonal antibody generated with n/a of rat IgG2a Isotype Control. This antibody recognizes antigen. The IgG2a Isotype Control antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is coralite™ plus 488.

Spécification

Antigène IgG2a Isotype Control
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 2A3
Concentration 0.5 mg/mL
Conjugué CoraLite Plus 488
Espèces hôtes Rat
Méthode de purification Affinity purification
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Not Applicable
Contenu et stockage Store at 2-8°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Type de produit Flow Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG2a κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.