Learn More
Witeg™ Anneaux de laboratoire en liège
Une solution économique pour maintenir des flacons, des boîtes, etc.
Marque:  Witeg™ 9 302 004
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11869030
  • 9.15€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-04-2024
Description
  • Pour les flacons à fond rond de 6000 ml à 10000 ml
  • Diamètre extérieur de 170 mm, diamètre intérieur de 120 mm
Spécification
Spécification
Anneau de support
Liège
Flacons à fond rond, 6 000 à 10 000 ml
Partie supérieure170 mm ; partie inférieure :120 mm