Learn More
Huile de maïs, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Corn oil |
Densité | 0.9200g/mL |
Point d’éclair | >200°C |
Conditionnement | Flacon en verre |
Indice de réfraction | 1.4730 to 1.4760 |
Quantité | 500 g |
Merck Index | 14, 2533 |
Gravité spécifique | 0.92 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble |