Learn More
Corning™ Microplaques traitées en polystyrène à 1536 puits NBS™
La surface anti-fixation exclusive est idéale pour des essais homogènes avec des enzymes collantes ou pour réduire la liaison non spécifique aux puits des microplaques
1363.53€ - 1906.38€
Spécification
Format | Standard |
---|---|
Couvercle | Sans couvercle |
Array | 32 x 48 |
Nbre de puits | 1536 |
Volume (métrique) de travail | 8 μl |
Code produit | Marque | Couleur | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10143613
|
Corning™
3728BC |
Noir | Code-barres génériques |
1415.15€
50 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17720708
|
Corning™
4572 |
Blanc, Fond transparent | Code-barres |
1671.26€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10052443
|
Corning™
3729BC |
Blanc | Code-barres génériques |
1906.38€
50 pièces |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17790698
|
Corning™
4567 |
Noir, Fond transparent | Code-barres |
1671.26€
50 pièces |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10189472
|
Corning™
3895 |
Noir, Fond transparent | Sans code-barres |
1834.84€
50 pièces |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10027322
|
Corning™
3728 |
Noir | Sans code-barres |
1363.53€
50 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Excellente plage dynamique des signaux en raison de la faible fluorescence de fond et de l’intensité du signal élevée
- La planéité supérieure réduit la variabilité au sein d’une plaque et entre les plaques
- Les puits à fond plat sont compatibles avec les distributeurs automatisés, notamment PerkinElmer FlexDrop™
Code-barres générique
- Compatibilité garantie avec la plupart des systèmes logiciels et des systèmes de lecture de codes-barres
- Pour éviter toute confusion, le traitement de surface des puits de microplaques est facilement identifiable dans la partie lisible à l’œil nu du code-barres (NT = non traitée, TC = traitée pour culture tissulaire, NB = surface anti-fixation)
- Étiquettes appliquées sur les quatre côtés de la plaque
- Aucun numéro de séquence en double
Informations sur la commande
Conditionnement en sachets de dix
Spécification
Standard | |
32 x 48 | |
8 μl | |
12,5 μl | |
50/carton |
Sans couvercle | |
1536 | |
Non stérile | |
Plat | |
10/boîte |