Learn More
Corning™ Microplaque d’imagerie optique à 384 puits à fond plat traitée pour la culture cellulaire
Couleur : noir, fond transparent ; Stérilité : stérile ; Couvercle : avec couvercle
Marque: Corning™ 3985BC
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Produit adapté aux dosages par fluorescence et luminescence à l’aide de lecteurs de microplaques avec système de détection à partir du haut ou du bas
Spécification
Étalon | |
0,06 cm2 | |
Noir, Fond transparent | |
384 | |
Stérile | |
112 μl | |
Avec code-barres générique | |
100 | |
Transparent |
Avec couvercle | |
16 x 24 | |
Polystyrène | |
20 à 80 μl | |
Culture cellulaire | |
Plat | |
100/carton | |
100/carton |