Learn More
Corning™ Tube à centrifuger en polypropylène 50 ml avec étiquette à bandeau de couleur pour faciliter l’identification
Identifiez facilement les échantillons contenus dans les tubes en PP transparents, à bandeau de couleur, qui éliminent le marquage autocollant
143.37€ - 144.16€
Spécification
Couleur de bouchon | Orange |
---|---|
Jetable | Single-use |
Matériau | Polypropylene |
À utiliser avec | Safe for air shipping |
Longueur (métrique) | 114.4 mm |
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15407471
|
Corning™
431526 |
Green band |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15427471
|
Corning™
431527 |
Orange band |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15497461
|
Corning™
431525 |
Hazardous materials band |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15447471
|
Corning™
431528 |
Blue band |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Fond conique
- Bouchon à joint
- La FCR maximale est de 15,500 xg
- Produit stérile, apyrogène et certifié exempt de RNase / DNase
- Produit testé à une pression de 95 kPa (14 psi)
- Température d’utilisation recommandée : 0-40°C
- Température de déformation à la chaleur : 121°C
Spécification
Orange | |
Polypropylene | |
114.4 mm | |
Yes |
Single-use | |
Safe for air shipping | |
29.1 mm | |
15,500 x g |