Learn More
Corning™ Plaque de filtration à 96 puits pour protection des liquides
Protection des liquides en PS thermoformé
Marque: Corning™ 3514
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.77111kg Transport : UN number : 1684 Chem class : 6.1 Pack group : II
Description
Le protecteur de liquide est fabriqué en polystyrène thermoformé, non stérile et s’enclenche facilement à la base de la plaque filtrante. La conception unique permet d’appliquer la protection manuellement ou robotiquement à la plaque. Le protecteur sert à protéger les meubles et l’équipement de laboratoire contre les matières dangereuses ou radioactives.Spécification
Étalon | |
Protection des liquides | |
96 | |
Plaques de filtration à 96 puits | |
100/boîte |
8 x 12 | |
PS | |
Non stérile | |
100/carton |