Learn More
Corning™ Microplaque en polystyrène à fond plat sans couvercle, à 96 puits
non stériles
292.95€ - 334.96€
Spécification
Couvercle | Sans couvercle |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Matériau | PS |
Nbre de puits | 96 |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) de travail | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) de travail | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10656853
|
Corning™
3991 |
Noir | 75 à 200 μl | Étalon |
292.95€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10173682
|
Corning™
3992 |
Blanc | 25 à 125 μl | Demi-surface |
334.96€
25 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Fabriquées en PS
- Disponibles en noir ou blanc
Spécification
Sans couvercle | |
PS | |
Non stérile | |
Plat | |
25/carton | |
25/carton |
8 x 12 | |
96 | |
Non liant | |
Idéales pour réduire la liaison de protéines et d’acides nucléiques à faible concentration et pour augmenter le rapport signal-bruit des dosages | |
5/boîte |