Learn More
Corning™ Adaptateurs pour centrifugeuses compactes LSE™
Pour une utilisation avec une microcentrifugeuse Corning LSE haute vitesse.
46.67€ - 125.42€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15292479
|
Corning™
480134 |
Tubes de 0.5/0.4 ml |
46.67€
6 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15202489
|
Corning™
480135 |
Tubes de 0.2 ml |
46.67€
6 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15703338
|
Corning™
480140 |
Tubes de 1015 ml dans un rotor de 50 ml |
125.42€
6 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11317691
|
Corning™
480142 |
Tubes de 5/7/10 ml dans un rotor de 15 ml |
116.79€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11307691
|
Corning™
480140 |
Tubes de 1015 ml dans un rotor de 50 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Adaptateur pour tubes ; vendu par boîte de 6.Spécification
Adaptateur | |
6/boîte |