Learn More
Corning™ Plaques multipuits BioCoat™ Collagen I
Traitées avec le revêtement BioCoat™ pour améliorer l’adhérence et la croissance cellules primaires et des lignées cellulaires transformées dans des cultures sans sérum ou à sérum réduit. Les plaques multipuits Corning™ BioCoat™ Collagen I reproduisent fidèlement les environnements in vivo. Idéales pour les applications impliquant l’adhérence, la culture et la différenciation des lignées cellulaires transfectées et neuronales.
Marque: Corning™ 356408
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Description
Le collagène I, présent dans la plupart des tissus et des organes, est le plus abondant dans le derme, les tendons et les os. Il fait partie intégrante de la structure qui maintient les cellules et les tissus ensemble ; il a aussi été reconnu comme une matrice utile pour améliorer la culture cellulaire. L’utilisation in vitro du collagène peut exercer des effets sur l’adhérence, la morphologie, la croissance, la migration et la différentiation d’une variété de types de cellule.
Applications :
- Favorisation de l’adhérence et de la propagation des cellules
- Expansion rapide des populations cellulaires
- Culture sans sérum ou à sérum réduit
- Dosages d’adhésion de cellules
- Améliorer la survie des cellules primaires en culture
Source
Contrôle de la qualité
- Testée pour sa capacité à favoriser l’adhérence et la propagation des cellules de fibrosarcome humain HT-1080
- Tests ayant révélé l’absence de bactéries et champignons
- Pureté du collagène I > 90 % par SDS-PAGE
Stockage
Spécification
4 x 6 | |
Transparent | |
Polystyrène | |
Transparent | |
Polystyrène | |
Non stérile | |
Plaque multi-puits | |
Promotion de la fixation et de l'étalement des cellules, expansion rapide des populations cellulaires, culture sans sérum ou à sérum réduit, test d'adhésion cellulaire, amélioration de la survie des cellules primaires en culture. | |
50/Carton | |
10 sachets intérieurs de 5 pièces | |
Queue de rat |
ANSI, SBS | |
Oui | |
Plat | |
2 cm2 | |
Rectangulaire | |
ECM/Facteurs d'attachement | |
24 | |
Couvercle | |
5/Paquet | |
50/Carton | |
4°C à 30°C |