Learn More
Corning™ Plaques multipuits BioCoat™ Collagen I
Color: White; Sterility: Non-sterile; Lid: With Lid
Marque:  Corning™ 356702
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 6.65000kg
Code produit. 10404923
  • 2270.84€ / 80 pièces
Expédition estimée
12-08-2020
Ajouter au panier
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Description
Description
  • Source : Rat Tail
  • Traitées pour culture tissulaire
  • Puits ronds transparents
  • Fond plat
  • Non stériles
Usage exclusivement réservé à la recherche.
Spécification
Spécification
With Lid
ANSI, SBS
Promotion of cell attachment and spreading, rapid expansion of cell populations, serum-free or reduced serum culture, cell adhesion assay, improving survival of primary cells in culture
5/boîte
4° to 30°C
Tissue Culture Plate
Round
Collagen Type I-Treated
96
Flat
Transparent
PS
Rat Tail
20/Pk., 80/Cs.
Non-sterile
Clear
Standard
8 x 12