Learn More
Corning™ Plaque multipuits BioCoat™ Fibronectine
Favorisation de l’adhérence et de la propagation des cellules
Marque: Corning™ 354411
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.55000kg
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Description
La fibronectine humaine (HFN) est une glycoprotéine largement distribuée qui est utilisée comme substrat pour favoriser l’adhérence des cellules par le biais de sa séquence de RGD du domaine central de liaison. L’HFN est un produit de la plupart des cellules mésenchymateuses et épithéliales. Elle est également présente dans la MEC et le plasma. La principale fonction de l’HFN semble être la migration cellulaire durant la cicatrisation et la guérison, la régulation de la croissance et de la différenciation cellulaires et l’hémostase/thrombose.
Applications :
- Favorisation de l’adhérence et de la propagation des cellules
- Expansion rapide des populations cellulaires
- Culture sans sérum ou à sérum réduit
- Dosages d’adhésion de cellules
- Études des effets de l’HFN sur le comportement cellulaire
- Améliorer la survie des cellules primaires en culture
Source
REMARQUE : Matériel source testé pour l’antigène de l’hépatite B et l’anticorps anti-VIH-1
Contrôle de la qualité
- Testée pour sa capacité à favoriser l’adhérence et la propagation de cellules rénales de hamster BHK-21
- Tests ayant révélé l’absence de bactéries et champignons
- Pureté de la fibronectine > 90 % par SDS-PAGE
Stockage
Informations sur la commande
Produit fourni dans des plaques de culture tissulaire d’accompagnement Falcon™ prêtes à l’utilisation
Spécification
4 x 6 | |
Oui | |
Plat | |
2 cm2 | |
Rectangulaire | |
Culture cellulaire | |
24 | |
Couvercle | |
1/Paquet | |
Fibronectine humaine |
Transparent | |
Polystyrène | |
Transparent | |
Polystyrène | |
Non stérile | |
Plaque multi-puits | |
Promotion de l'attachement et de l'étalement des cellules, expansion rapide des populations cellulaires, augmentation de la prolifération des cellules PC12, études des effets du collagène IV sur le comportement cellulaire, essais d'adhésion cellulaire. | |
5/Carton | |
5/Carton | |
2°C à 8°C |