Learn More
Corning™ Microplaque BioCoat™ à fond plat, avec 96 puits, traitée par fibronectine
Couleur :transparent ; Stérilité :stérile ; Couvercle :avec couvercle
Marque: Corning™ 354409
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.55000kg
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Description
La plaque transparente Corning™ BioCoatTM Fibronectine à 96 puits est composée de polystyrène transparent traité pour culture tissulaire avec une application uniforme de fibronectine humaine. Fond plat, avec couvercle, 5/boîteLes produits Corning BioCoat sont disponibles dans une variété d’options pré-enduites et sont la solution idéale pour améliorer l’adhérence et la croissance cellulaires d’une variété de cellules primaires et de cellules transformées dans des cultures exemptes de sérum ou contenant du sérum. Corning offre des capacités de revêtement personnalisé.
Informations sur la commande
Produit fourni dans des plaques de culture tissulaire d’accompagnement Falcon™ prêtes à l’utilisation
Spécification
Étalon | |
2°C à 8°C | |
8 x 12 | |
Transparent | |
96 | |
Fibronectine | |
Stimulation de l’adhérence et de la propagation cellulaires, expansion rapide des populations cellulaires, prolifération accrue des cellules PC12, études des effets du collagène de type IV sur le comportement des cellules, tests d’adhérence cellulaire | |
Fibronectine humaine |
Avec couvercle | |
0,32 cm2 | |
5/Bte | |
PS | |
Stérile | |
Rond | |
5/boîte | |
Transparent |