Learn More
Corning™ Boîte de culture poly-D-lysine BioCoat™
Idéaux pour les applications impliquant l’adhérence, la culture et la différenciation des lignées cellulaires transfectées et neuronales
97.20€ - 472.00€
Spécification
Couleur de bouchon | Transparent |
---|---|
Bouchon inclus | Fermeture incluse |
Matériau du bouchon | Polystyrène |
Forme du fond | Rond |
Couleur | Transparent |
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10399320
|
Corning™
354467 |
35 mm | 20/Carton |
117.98€
20 pièces |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10478822
|
Corning™
356467 |
35 mm | 100/Carton |
465.09€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10003860
|
Corning™
354468 |
60 mm | 20/Carton |
117.98€
20 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10145290
|
Corning™
354469 |
100 mm | 10/Carton |
97.20€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10204281
|
Corning™
356468 |
60 mm | 100/Carton |
472.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10632122
|
Corning™
356469 |
100 mm | 40/Carton |
333.17€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10307432
|
Corning™
354550 |
150 mm | 5/Carton |
122.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Tous les lots ont fait l’objet de tests, qui ont révélé l’absence de bactéries et champignons
- Les supports de culture cellulaire sont testés afin de déterminer leur capacité à favoriser l’adhérence maximale des cellules cérébelleuses granuleuses de rat
Informations sur la commande
Produit disponible en vrac ; veuillez contacter votre service client.
Spécification
Transparent | |
Polystyrène | |
Transparent | |
Ronde | |
Plaque de culture cellulaire |
Fermeture incluse | |
Rond | |
Polystyrène | |
Poly-D-Lysine | |
Couvercle |