Learn More
Corning™ Plaque de dosage en polypropylène à 384 puits noir
Adhérence plus faible des composés et meilleure résistance aux solvants que les plaques en PS
820.49€ - 962.27€
Spécification
Format | Standard |
---|---|
Array | 16 x 24 |
Couleur | Black |
Matériau | Polypropylene |
Nbre de puits | 384 |
Code produit | Marque | Couvercle | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couvercle | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10400672
|
Corning™
3658 |
Sans couvercle | Non stérile |
820.49€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11363725
|
Corning™
3683BC |
With Lid | Sterile |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Solution idéale pour les dosages par fluorescence et pour le stockage de composés
- Puits à fond rond
- Produit non traité
Spécification
Standard | |
Black | |
384 |
16 x 24 | |
Polypropylene | |
For fluorescence assays and compound storage |