Learn More
Corning™ Bouchons à vis en résine phénolique noire
Click to view available options
Finition de col:
15-415
18-415
28-410
38-430
40-400
Hauteur (métrique) avec bouchon:
12,5 mm
16 mm
20 mm
27 mm
Nbre par carton:
12/carton
192/carton
288/boîte
72/carton
Résistance aux effets de la température et de la vapeur pendant l’autoclavage
Ces bouchons sont fabriqués en résines spécialement formulées pour résister aux effets de la température et de la vapeur dans l’autoclavage. Les bouchons ont un revêtement en caoutchouc blanc collé.
Couleur Noir
Hauteur (métrique) avec bouchon 27 mm
Matériau Phénolique
Nbre par carton 192/carton
Nb par paquet 32/boîte
Couleur de bouchon Noir
Finition de col 18-415
Closure Liner Caoutchouc
Autoclavable Autoclavables
Matériau du bouchon Phénolique
Type de bouchon Revêtement en caoutchouc
Afficher plus Afficher moins