Learn More
Corning™ Ampicilline, sel de sodium
Conditionné dans des flacons en plastique
Marque: Corning™ 61-238-RM
Code nomenclature Nacres: NA.79
Informations supplémentaires : CAS : 86393-32-0 Poids : 0.16200kg
Spécification
2° à 8°C | |
Ampicilline | |
100 g |
Poudre | |
Bouteille en plastique |
Sécurité et traitement
- Ampicillin sodium salt
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: monosodium ampicillin salt