Learn More
Corning™ HEPES, poudre
Une alternative au bicarbonate pour la mise en tampon
sur devis
Spécification
Conditionnement | Bouteille en plastique |
---|---|
Stérilité | Sterile |
Description
Cellgro suit bon nombre des principes mis au point par l’industrie pharmaceutique, notamment l’utilisation d’eau pour injection, l’analyse de matières premières, la surveillance en cours de processus et l’analyse de produits finis.
- pH de 7,2 à 7,6
- Poids moléculaire : 238,3
Spécification
Bouteille en plastique | |
Sterile |