Learn More
Corning™ L-glutamine, poudre
Un acide aminé essentiel et un élément clé des milieux de culture
Marque:  Corning™ 61-030-RO
Code nomenclature Nacres: NA.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.54000kg
Code produit. 15333751
  • 271.00€ / 500g
Expédition estimée
15-12-2020
Description
Description
pCellgro suit bon nombre des principes mis au point par l’industrie pharmaceutique, notamment l’utilisation d’eau pour injection, l’analyse de matières premières, la surveillance en cours de processus et l’analyse de produits finis./ppulliSert de source d’énergie majeure pour la propagation des cellules/liliPoids moléculaire : 146,15/li/ul/p
Spécification
Spécification
Poudre
Bouteille en plastique
L-glutamine
500 g
5 à 6
2deg; à 8deg;C