Learn More
Corning™ Milieux de culture microbiologiques
Stérilisée par filtration
Marque:  Corning™ 46-050-CM
Code nomenclature Nacres: NA.74
Informations supplémentaires : Poids : 6.98000kg
Code produit. 15333721
  • 366.00€ / 6 pièces
Expédition estimée: 12-08-2024
Description
  • Pour la conservation et la propagation d’E. coli
  • Le bouillon Terrific prend en charge des densités cellulaires plus élevées que le bouillon LB, ce qui augmente le rendement des plasmides
Spécification
Spécification
Liquide
bouillon LB
Peptone de caséine 10 g/l, NaCl 10 g/l
Flacon
US
6 x 1 000 ml
Pour le maintien/la propagation d’Escherichia coli avec production d’ADN plasmide et de protéines recombinantes
6 x 1000 ml