missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Eau de qualité culture cellulaire testée à l’eau stérile USP/EP

Eau de qualité supérieure pour une utilisation dans les applications de culture cellulaire. L’eau pour culture cellulaire Corning™ testé à l’eau stérile USP/EP est utilisée pour la préparation de tampons de purification et de chromatographie.

Marque:  Corning™ 25-065-LG

Code nomenclature Nacres: NA.05

Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg

Quantité. 100L

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15343661

  • 1395.00€ / 100L


Expédition estimée
12-10-2020
Ajouter au panier

Alert:

Le produit ne doit pas être utilisé comme un produit injectable ou dans la préparation de produits injectables.


Description

Description

ulliTesté selon la monographie USP pour l’eau pour injection (WFI) stérile/liliIdéal pour la préparation de réactifs, le rinçage des ustensiles en verre et en plastique, ainsi que pour d’autres applications de biologie moléculaire où une eau exempte de RNase, de DNase et de protéase est nécessaire. Sans composant ajouté/liliAucun agent toxique, y compris le DEPC, n’est utilisé, ce qui élimine les interférences possibles avec les réactions enzymatiques/liliNiveaux d’endotoxines de le; 0,025 UE/ml/liliDisponible en différents volumes allant de 20 L à 200 L/li/ul
Spécification

Identifiants chimiques

Spécification

1 x 100L
USP/EP certified for injection purposes
Cell Culture Grade Water
100L
Vidéos
Documents