Learn More
Corning™ Microplaques de cristallisation de protéines Crystal EX à 96 puits
Pour la cristallisation de protéines à haut rendement par diffusion de vapeur en goutte assise
707.75€ - 710.00€
Spécification
Format | Standard |
---|---|
Couvercle | Sans couvercle |
Array | 8 x 12 |
Couleur | Transparent |
Nbre de puits | 96 |
Code produit | Marque | Traitement de surface | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Traitement de surface | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10039661
|
Corning™
3773 |
Non traité |
707.75€
50 pièces |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10124162
|
Corning™
3785 |
Liaison élevée |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Fabrication à partir d’un polymère avancé avec une haute résistance aux solvants courants, dont l’acétone, l’acide acétique, le butanone, l’éthanol, l’isopropanol, le méthanol, le DMSO, l’acide nitrique (à 65 %), l’acide sulfurique (à 40 %), l’acide chlorhydrique (à 36 %) et l’ammoniac (à 33 %)
- La faible polarisation du fond et la clarté optique élevée permettent une observation facile des cristaux de protéines sous lumière polarisée avec une interférence de fond minime
- Compatibilité avec les pipeteurs manuels 8 et 12 canaux, les stations de travail avec manipulation des liquides automatisée et les systèmes d’imagerie
- La conception des puits fusionnés innovante fournit un espace pour la vapeur efficace permettant la cristallisation protéique
- Les surfaces des puits sont traitées pour être hydrophiles pour un meilleur mélange des microgouttes
- La faible absorption d’eau du polymère empêche la perte de volume des gouttes de protéines
- Avec 96 puits-réservoirs et 96 puits à protéines correspondants
- Volume du réservoir : 210 μL
- Couleur : transparent
- Produit non stérile
Spécification
Standard | |
8 x 12 | |
96 | |
96 puits de réservoir à fond plat et 96 puits de protéines à fond conique | |
50/carton |
Sans couvercle | |
Transparent | |
Non stérile | |
50/carton | |
3,1 mm |