Learn More
Corning™ Systèmes de recharge DeckWorks™ avec pointes standard
Emballés sous la forme de plateaux transparents pour facilement identifier les pointes. Systèmes de recharge Corning™ Deckworks™ avec pointes standard constituant une recharge pratique et économique en racks à charnières durables.
52.72€ - 210.88€
Spécification
Stérilité | Non stériles |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Type de pointe | Universel |
Conditionnement | Système de recharge |
Graduated | Oui |
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11991841
|
Corning™
4125 |
Naturel | 0.1 à 10μl |
52.72€
960 pièces |
Expédition estimée: 11-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11901851
|
Corning™
4126 |
Naturel | 1 à 200 μl |
52.72€
960 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11911851
|
Corning™
4127 |
Jaune | 1 à 200 μl |
52.72€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11921851
|
Corning™
4128 |
Naturel | 1 à 300 μl |
52.72€
960 pièces |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11931851
|
Corning™
4129 |
Naturel | 100 à 1000μl |
52.72€
768 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11343655
|
Corning™
4129 |
Naturel | 100 à 1000μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12949567
|
Corning™
4126 |
Naturel | 1 à 200 μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Disponibles en 10 μl, 200 μl, 300 μl et 1 000 μl
- Ne nécessitent aucun dispositif de transfert : plus d’espace et moins de déchets d’emballage
- Les pointes de pipettes sont fabriquées en résines vierges de qualité médicale
- Les plateaux de recharge et les bases des racks sont fabriqués en polypropylène recyclé
- Les plateaux et racks non stériles sont autoclavables à la vapeur
Spécification
Non stériles | |
Universel | |
Oui | |
Polypropylène |
Autoclavables | |
Système de recharge | |
DeckWorks™ |