Learn More
Corning™ Flacons de stockage à prise facile en PS
Click to view available options
Capacité (impériale):
5,07 oz.
8,45 oz.
16,9 oz.
16,90 oz.
33,8 oz.
33,81 oz.
Capacité (métrique):
150 mL
150 ml
250 ml
250 ml
500 mL
500 ml
1 L
Quantité:
4/boîte
6/boîte
8/boîte
Boîte
Type de produit:
Connexion pour tubulure MPC mâle
Raccord de tubulure Luer Lock mâle
Description
Les flacons de stockage en polystyrène Corning sont désormais disponibles sous forme de solutions pour systèmes fermés. Ils sont stériles et arrivent individuellement en conditionnement double et préassemblés. Les bouchons de transfert préassemblés possèdent deux ports. Un port se termine par un filtre de 0,2 µm, tandis que l’autre port est une tubulure flexible scellable à chaud, résistante aux produits chimiques, qui se termine par un Luer-Lock mâle. Les tubes plongeurs atteignent le fond du flacon pour faciliter le transfert aseptique de vos processus de manipulation des liquides.
- Fabriquées en PS optiquement transparent
- Stériles (SAL 10-6)
Spécification
Capacité | 8,45 oz, 250 ml |
Matériau du bouchon | HDPE |
Taille du bouchon | 45 mm |
Diamètre (métrique) | 45 mm |
Type de produit | Raccord de tubulure Luer Lock mâle |
Capacité (métrique) | 250 ml |
Capacité (impériale) | 8,45 oz. |
Diamètre (impériale) | 1,7 in |
À utiliser avec (application) | Facile à saisir |
Matériau | PS |