Learn More
Corning™ Préfiltres en fibre de verre
aucune valeur
81.17€ - 95.78€
Spécification
Matériau | Fibre de verre |
---|---|
Stérilité | Non stériles |
Nbre par carton | 100 |
Nb par paquet | 100/Bte |
Type | Préfiltre |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11353775
|
Corning™
431411 |
Entonnoirs de filtration de 250 ml, systèmes de filtration sous vide et adaptables sur flacon Corning |
81.17€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11343775
|
Corning™
431410 |
Entonnoirs de filtration de 150 ml, systèmes de filtration sous vide et adaptables sur flacon Corning |
81.17€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11373775
|
Corning™
431413 |
Entonnoirs de filtration de 1 000 ml, systèmes de filtration sous vide et adaptables sur flacon Corning |
95.78€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11363775
|
Corning™
431412 |
Entonnoirs de filtration de 500 ml, systèmes de filtration sous vide et adaptables sur flacon Corning |
81.97€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Pour utilisation avec systèmes de filtration adaptables sur flacons et filtration sous vide Corning.
Spécification
Fibre de verre | |
100 | |
Préfiltre |
Non stériles | |
100/Bte |