Learn More
Corning™ Plaques filtrantes FiltrEX
Les disques filtrants individuels éliminent la contamination croisée des liquides
Marque: Corning™ 3504
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 3.40194kg
Description
Les microplaques de filtration Corning FiltrEX répondent aux dimensions standard ANSI/SBS pour les microplaques. Les parois latérales rigides rendent la microplaque idéale pour l’automatisation et la jupe large accepte les codes-barres. Les disques filtrants individuels sont encapsulés dans la microplaque par un procédé unique qui garantit une intégrité à 100 % pour chaque puits. La conception de la buse empêche la contamination croisée des échantillons et la pénétration capillaire. Les microplaques filtrantes en fibre de verre peuvent être utilisées pour plusieurs applications, telles que l’isolement plasmidique, la purification de l’ADN, le nettoyage par PCR ou les dosages de liaison récepteur/ligand. Elles constituent une alternative économique aux kits de préparation d’ADN. Utilisez la membrane PVDF hydrophile à faible liaison pour la clarification du lysat, les dosages de protéine kinase ou les dosages de séparation à base de billes ou de résine. Pour plus d’informations sur les applications, consultez notre section Ressources techniques à l’adresse www.corning.com/lifesciences.
Informations sur la commande
Les plaques stériles sont emballées dans des sachets de 5 ; 10 sachets par boîte. Les couvercles ne sont pas inclus, mais peuvent être commandés séparément.
Spécification
ANSI, SBS1 | |
Sans couvercle | |
8 x 12 | |
Blanc | |
96 | |
Filtre | |
50/carton | |
50/carton |
Standard | |
PVDF hydrophile | |
0,2 μm | |
PS, PVDF hydrophile | |
Non stérile | |
Solution idéale pour la manipulation de liquides automatisée, la centrifugation et la filtration sous vide, la jupe large accueille facilement des étiquettes de code-barres | |
10/boîte |