Learn More
Corning™ Récipients pour culture cellulaire M HYPERFlask™
Tous les produits Corning Produits
Description
Le récipient pour culture cellulaire haut rendement et hautes performances Corning (HYPERFlask) offre une surface de croissance de 1720 cm² avec le même encombrement qu’un flacon classique de 175 cm². Ce récipient haut rendement et hautes performances utilise une surface de croissance multicouches perméable aux gaz pour un échange gazeux efficace.
- Design innovant – 10 surfaces de croissance en polystyrène interconnectées
- Croissance optimale – Polystyrène perméable aux gaz avec surface traitée Corning CellBIND™ pour une croissance et une adhérence de cellules supérieures
- Rendement accru des cultures cellulaires – Un rendement des cultures cellulaires 10 fois supérieur augmente la productivité et la capacité tout en réduisant le temps de traitement et l’espace d’incubation
- Gain de temps et d’espace – Réduisez le temps de traitement et l’espace de stockage de l’incubateur en manipulant un flacon par rapport aux 10 flacons traditionnels de 175 cm²
- Compatible avec l’automatisation – Code à barres et compatible
- avec les systèmes de culture cellulaire The Automation Partnership SelecT™ et CompacT™ SelecT™ avec une mise à niveau
Le récipient de culture cellulaire Corning HYPERFlask a les mêmes dimensions externes que le récipient standard T 175 cm² avec un rendement cellulaire 10 fois supérieur.
Informations sur la commande
Conditionnement double.
Spécification
Spécification
| Code-barres | Oui |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Matériau du bouchon | HDPE |
| Capacité (métrique) | 560 ml |
| Matériau | Verre |
| Type de goulot | Fileté |
| Nbre par carton | 4 |
| Nb par paquet | 4/Paquet |
| Forme | Rectangulaires |
| Revêtement de surface | Collagène de type I |
| Afficher plus |