Learn More
Corning™ Pointes de pipettes à filtre Isotip™
Idéales pour les applications où la prévention de la contamination croisée est critique, telles que l’amplification d’ADN et la manipulation de radio-isotopes
142.58€ - 213.84€
Spécification
Filtré | À filtre |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Couleur | Naturel |
Format | Portoir |
Type de pointe | Filtre |
Includes: Pointes de pipettes en rack
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10173711
|
Corning™
4808 |
0,5 μl à 10 μl |
213.84€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10674713
|
Corning™
4801 |
0,1 μl à 2 μl |
146.19€
960 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10452181
|
Corning™
4821 |
1 μl à 30 μl |
142.58€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10035510
|
Corning™
4807 |
0,2 μl à 10 μl |
146.19€
960 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10116840
|
Corning™
4809 |
100 μl à 1000 μl |
146.19€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10106840
|
Corning™
4823 |
1 μl à 200 μl |
142.58€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Avec fibre liée barrière, hydrophobe et inerte, visant à empêcher la contamination par les aérosols
- En PP de couleur naturelle
- Emballage stérile
- Produit certifié sans RNase / DNase et apyrogène
- Racks pour pointes durables répondant aux exigences des pipeteurs multicanaux et résistant à des autoclavages répétés
- Également disponible : Pointes de pipettes allongées 07-200-504 ; conçues pour être utilisées avec les pipeteurs de 1–20 μl, de 10–100 μl et de 20-200 μl ; inutile d’avoir trois pointes de pipettes différentes en stock
Spécification
À filtre | |
Naturel | |
Filtre | |
IsotipTM |
Stérile | |
Portoir | |
Portoir | |
Polypropylène |