Learn More
Corning™ Supplément universel pour cultures ITS Premix
Stimule la prolifération d’une variété de cellules dans des conditions sériques réduites. Le supplément universel de culture ITS Premix Corning™ contient de l’insuline, de la transferrine humaine et de l’acide sélénieux, les trois composantes les plus universellement essentielles des milieux de culture définis.
158.83€ - 463.13€
Spécification
Contenu et stockage | 2° à 8°C |
---|---|
Type de produit | ITS Premix |
Stérilité | Stérilisation par filtration |
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Code produit | Marque | Quantité | Type de produit | Formule | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Type de produit | Formule | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10070791
|
Corning™
354350 |
20 mL | ITS Premix | Lyophilisé à partir d’une solution d’eau ; reconstituer dans 20 ml de dH2O (solution mère) |
463.13€
20mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10102281
|
Corning™
354351 |
5 mL | ITS Premix | Lyophilisé à partir d’une solution d’eau ; reconstituer dans 5 ml de dH2O (solution mère) |
158.83€
5mL |
Expédition estimée: 30-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Qualité
- Testé pour sa capacité à promouvoir la croissance des cellules HeLa dans des milieux sans sérum
- Filtré (0,2 μm) ; testé et jugé négatif pour la présence de bactéries, de champignons et de mycoplasmes
Préparation et stockage
Corning ITS Premix : stable pendant au moins trois mois de 2° à 8°C (lyophilisé) ou = trois mois à -20°C (solubilisé). Évitez les congélations / décongélations multiples.
Spécification
2° à 8°C | |
ITS Premix | |
Stérilisation par filtration |