Learn More
Corning™ Microtubes
Tubes en PP spécialement conçus pour protéger les échantillons sensibles et offrir une sécurité supplémentaire contre les fuites et la contamination. Les microtubes à centrifuger Corning™ résistent à des forces allant jusqu’à 20 000 x g.
213.96€ - 290.38€
Spécification
FCR max. | 20000 ×g |
---|---|
Type de produit | Microtube à centrifuger |
Couleur de bouchon | Orange |
Matériau du bouchon | PP |
Couleur | Naturel |
Code produit | Marque | Type de couvercle | Capacité (métrique) | Forme du fond | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de couvercle | Capacité (métrique) | Forme du fond | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10183901
|
Corning™
430915 |
Bouchon à vis fixé avec joint torique de silicone | 2 mL | Fond conique tenant debout tout seul |
290.38€
500 pièces |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10490092
|
Corning™
430917 |
Bouchon à vis, non fixé | 2 mL | Fond conique tenant debout tout seul |
213.96€
500 pièces |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Tubes en PP spécialement conçus pour protéger les échantillons sensibles et offrir une sécurité supplémentaire contre les fuites et la contamination.Les microtubes à centrifuger Corning™ résistent à des forces allant jusqu’à 20 000 x g.
- Les bouchons à vis permettent le bouchage et débouchage d’une seule main
- Bouchon à joint
- Fond conique standard ou fond à jupe autostable
- Bouchon à vis avec joint de bordure non fixé ou bouchon à vis avec boucle attachée, avec joint torique en silicone pour optimiser l’étanchéité entre le bouchon et le récipient
- Tous les tubes et bouchons sont stérilisés
Spécification
20000 ×g | |
Orange | |
Naturel | |
50/Bte | |
Bouchon à vis |
Microtube à centrifuger | |
PP | |
Polypropylène | |
Stérile |