Learn More
Corning™ Tube à centrifuger pour mini-bioréacteur
Solution idéale pour optimiser les processus à haut débit dans le cadre de la culture de cellules en suspension
Marque: Corning™ 431720
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 4.95000kg
Description
Caractéristiques et avantagesSpécification
Sans DNase ni RNase | |
1,2 in | |
50 mL | |
PP | |
25 | |
Conique | |
1,69 oz. | |
Oui | |
29,1 mm | |
Tube à centrifuger |
Orange | |
Transparent | |
Oui | |
300 | |
Stérile | |
114 mm | |
Conique | |
Oui | |
Oui | |
12 000 x g |