Learn More
Corning™ Flacons de stockage en PET, carrés avec bouchon
BIOPHARMA
Catalog Number 15118145
Click to view available options
Capacité:
16,9 oz., 500 ml
33,8 oz., 1000 ml
4,2 oz., 125 ml
8,45 oz., 250 ml
Diamètre (impériale):
2 in
2,3 in
3 in
3,6 in
Graduations:
100 à 1000 ml
100 à 500 ml
50 à 125 ml
50 à 250 ml
Hauteur (impériale):
4,19 in
5,6 in
6,9 po
8,5 in
Les flacons de stockage en polyéthylène téréphtalate (PET) carrés sont plus faciles à manipuler, nécessitent moins d’espace (13-20 %) sur l’étagère et sont idéaux pour le mélange, l’échantillonnage et le stockage
Les flacons de stockage carrés en polyéthylène téréphtalate (PET) sont plus faciles à manipuler, nécessitent moins d’espace (13 à 20 %) sur l’étagère et conviennent parfaitement au mélange, à l’échantillonnage et au stockage. La résine PET est légère, résistante aux chocs et aussi transparente que le verre. Les flacons s’utilisent avec un bouchon à joint en polypropylène fileté GL 45 orange autoclavable en une seule pièce, sans revêtement.
Caractéristiques :
  • Conviennent au stockage de milieux de culture, solutions tampons et autres solutions aqueuses
  • Le col large simplifie l’accès pour le transfert de liquides
  • Graduations sérigraphiées en émail blanc plus faciles à lire que les graduations moulées
  • Stériles (SAL 10-6)
  • Grande pastille de marquage blanche pour faciliter l’identification et emballage à déchirement linéaire à ouverture facile
  • Emballage individuel
  • Conformes aux exigences de la norme USP classe VI, certifiés non cytotoxiques et apyrogènes
  •  
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacité 33,8 oz., 1000 ml
Matériau du bouchon PEHD
Taille du bouchon GL 45
Type de bouchon Bouchon à joint
Diamètre (métrique) 92 mm
Hauteur (impériale) 8,5 in
Hauteur (métrique) 216,5 mm
Capacité (métrique) 1 L
Capacité (impériale) 33,8 oz.
Couleur Orange
Diamètre (impériale) 3,6 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,4 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 37 mm
À utiliser avec (application) Plus faciles à manipuler, nécessitent moins d’espace (13-20 %) sur l’étagère et sont idéaux pour le mélange, l’échantillonnage et le stockage
Matériau PET
Nbre par carton 24/carton
Nb par paquet 12/Bte
Quantité 12/boîte
Stérilité Stérile
Filetage (métrique) GL 45
Couleur de bouchon Orange
Graduations 100 à 1000 ml
Certifications/Conformité ISO 9001:2008
Jetable Oui
Graduated Oui
Forme Carré