Learn More
Corning™ Tubes de culture jetables en polystyrène
Fabriqués en polystyrène optiquement transparent pour une visibilité maximale. Les tubes de culture jetables en polystyrène Corning™ sont fournis avec des bouchons à joint filetés pour empêcher les fuites.
374.45€ - 438.78€
Spécification
Diamètre (métrique) | 16 mm |
---|---|
Matériau du bouchon | PEBD |
Couleur de bouchon | Orange |
Type de bouchon | Bouchon à joint |
Longueur (métrique) | 125 mm |
Includes: Bouchons à joint à vis
Code produit | Marque | Quantité d’emballage | Type de produit | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité d’emballage | Type de produit | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10012611
|
Corning™
430157 |
25/boîte, 20 sachets/boîte | Tube de culture non traité | Bouchon à joint à vis |
374.45€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10276291
|
Corning™
430172 |
50/boîte, 10 sachets/boîte | Tube de culture traité | Bouchon à joint à vis, avec rack |
438.78€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Disponible traité par TC ou non traité
- Les tubes traités pour culture tissulaire sont disponibles dans des racks en polystyrène extrudé de50 tubes
- Les tubes non traités sont conditionnés en vrac avec 25 tubes par boîte
- Le repère de référence sur les tubes permet de positionner le bouchon
- Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et certifiés apyrogènes
- D.E. x L : 16 x 125 mm
Spécification
16 mm | |
Orange | |
125 mm | |
500/carton | |
15 ml |
PEBD | |
Bouchon à joint | |
PS | |
Stérile |