Learn More
Corning™ Flacons de culture cellulaire au peptide de collagène PureCoat™ avec bouchon ventilé
Revêtus de peptides sans produits d’origine animale biologiquement actifs à liaison covalente à une surface unique
397.60€ - 494.93€
Spécification
Matériau | Verre |
---|---|
Type de goulot | Cannelé |
Nbre par carton | 10/Carton |
Nb par paquet | 5/Paquet |
Forme | Erlenmeyer à baffles |
Code produit | Marque | Surface de culture | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Surface de culture | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15340011
|
Corning™
356272 |
75 cm2 |
397.60€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15360011
|
Corning™
356273 |
175 cm2 |
494.93€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Rectangulaires
- À col incliné
- En PS
Spécification
Verre | |
10/Carton | |
Erlenmeyer à baffles | |
Sans chicanes |
Cannelé | |
5/Paquet | |
Traité en surface | |
Ventilé/Fermé |