Learn More
Corning™ Flacons de réactifs en plastique réutilisables
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1 L
2 L
Description
Ces flacons sont fabriqués en polypropylène translucide. Ils disposent d’un col large et sont fournis avec des bouchons à vis en PP.
Spécification
Diamètre (métrique) | 7,3 cm |
Hauteur (métrique) | 13,2 cm |
Capacité (métrique) | 250 ml |
Couleur | Translucide |
Matériau | PP |
Nbre par carton | 20/carton |
Nb par paquet | 1/Bte |
Stérilité | Non stérile |
Forme | Cylindrique |