Learn More
Corning™ Sachets de culture cellulaire Rocker
Film multicouche avec une couche de contact avec les liquides en PE (polyéthylène) inerte
Marque: Corning™ 91-200-81
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Notre sac de culture cellulaire Rocker, irradié, en film 9101 éthylène acétate de vinyle / PE basse densité est destiné à une utilisation avec les chambres de bioréacteur à mouvement basculant. Le film 9101 est un film simple, transparent et multicouches à surface de contact en copolymère. Corning propose ce sac de culture cellulaire à usage unique en formats 2 L-50 L. Le sac de culture cellulaire Rocker est doté de ports à raccord cannelé de 1/4” connecté à un filtre Pall et un clapet antiretour avec petites pinces coulissantes. Les ports du sac à raccord cannelé 1/8” se connectent via l’embout mâle MPC et l’embout mâle Luer aux prises MPC femelle et Luer femelle correspondantes. L’embout Luer mâle (sans tige) et la vanne écouvillonnable sont connectés au port restant du sac par un raccord cannelé de 1/8”. Le mouvement de bascule de la plateforme du bioréacteur assure un mélange efficace, non invasif de la culture cellulaire / du milieu avec un transfert de gaz efficace. Le mouvement de bascule empêche les cellules de se déposer au fond du sac de culture cellulaire Rocker tout en générant de grandes quantités de protéines recombinantes dans les lignées cellulaires de mammifères et d’insectes. Le système fermé élimine le risque de contamination croisée. Les barres de stabilité de chaque côté permettent d’installer le sac de culture cellulaire dans les bioréacteurs disponibles sur le marché. Ce sac de culture cellulaire à usage unique est idéal pour les applications allant de la recherche fondamentale à la fabrication biopharmaceutique à grande échelle.- Un certificat de conformité complet est disponible pour chaque lot de production.
- P1 Vanne antiretour avec filtre 8004022 en PVDF à raccord cannelé 1/4 po longueur 2 po dia. int. 3/16 po x dia. ext. 3/8 po Tube en PCMGS
- P2 Filtre 8004022 en PVDF longueur 2 po dia. int. 3/16 po x dia. ext. 3/8 po Tube en PCMGS
- P3 Connecteur MPC femelle avec embout MPC mâle cannelé 1/4 po longueur 40 po dia. int. 1/4 po x dia. ext. 7/16 po, résistant aux produits chimiques, tube souple thermoscellable
- P4 Luer femelle avec embout mâle cannelé 1/4 po longueur 40 po dia. int. 1/8 po x dia. ext. 1/4 po, résistant aux produits chimiques, tube souple thermoscellable
- P5 Luer femelle avec raccord cannelé 1/4 po Vanne écouvillonnable embout Luer mâle sans tige
- Film EVA / PEBD irradié (9101)
Spécification
Sachet de culture cellulaire | |
50 L | |
Cuves du bioréacteur à mouvement basculant et de qualité commerciale pour offrir un mélange non invasif de la culture cellulaire/des milieux avec transfert de gaz efficace. Conviennent parfaitement à la recherche fondamentale dans la fabrication biopharmaceutique à grande échelle | |
Le film en EVA /PEBD 9101 est un film simple, transparent et multicouches avec une surface de contact en copolymère | |
1/boîte | |
Par unité |
10° à 34°C | |
ANSI, AMI, ISO 11137 | |
Tubulure flexible scellable | |
1 de chaque | |
Port 1 - 0.25 po avec raccord cannelé, connecté à un filtre Pall et une soupape antiretour avec des petits pinces de lames, 2 po L x 0.18 po dia. int. x 0.37 po dia. ext. Tubulure PCMGS, port 2 - 0.25 po avec raccord cannelé, connecté à un filtre Pall avec des petits pinces de lames, 2 po L x 0.18 po dia. int. x 0.37 po dia. ext. Tubulure PCMGS | |
Radiation |