Learn More
Corning™ Milieu SF
Basé sur une combinaison exclusive de formulations de milieux classiques
Marque:  Corning™ 40-102-CV
Code nomenclature Nacres: NA.79
Informations supplémentaires : Poids : 3.76000kg
Code produit. 15333701
  • 160.00€ / 6 pièces
Expédition estimée
02-11-2020
Description
Description
pulliContient un mélange d’éléments traces sélectionnés et de glucides moléculaires élevés, de vitamines supplémentaires, de protéines exemptes d’origine animale et une petite quantité d’albumine sérique bovine de haute qualité (1,0 g/l)/liliFavorise une croissance et une viabilité supérieures dans les passages à long terme des hybridomes, ainsi que dans les cultures cellulaires en suspension et adhérentes/liliLa formulation contient de la L-glutamine/li/ul/ppOffre une alternative viable au SVF pour de nombreux hybridomes et travaille sur un large éventail de cellules de suspension et d’attachement ; peut être dépendant de la lignée cellulaire/p
Spécification
Spécification
6 x 500 ml
Milieu SF, avec L-glutamine ; sans rouge de phénol
Rouge de phénol
7,2 à 7,6
2deg; à 8deg;C