Learn More
Corning™ Filtres pour seringues en acétate de cellulose exempts de tensio-actif (SFCA)
Code produit 10002471 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
0,45 μm
0,8 μm
Préfiltre:
Non
Oui
Conditionnement:
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Préfiltre Conditionnement
10002471 0,45 μm Non 50 pièces
10429331 0,2 μm Oui 50 pièces
10216441 0,2 μm Non 50 pièces
10735912 0,8 μm Non 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10002471 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 431220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00€
    167.04€ / 50 pièces
    Économisez 11.96€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Haute résistance à l’éclatement pour des performances garanties
Pour les applications de culture tissulaire et HPLC. Boîtier en acrylique.
  • Une large gamme de membranes est disponible afin de répondre à vos besoins : Polyéthersulfone (PES) – liaison protéique faible et débits plus rapides ; acétate de cellulose sans surfactant (SFCA) – liaison protéique minimale ; polytétrafluoroéthylène (PTFE) – résistance aux produits chimiques ; cellulose régénérée (CR) – meilleur choix pour la compatibilité DMSO ; nylon (NY) – hydrophile, sans surfactant et substances extractibles minimales.
  • 100 % au test d’intégrité, apyrogène et non cytotoxique, fabrication conforme à la norme ISO 9001.
Informations sur la commande
La taille des pores et le type de membrane sont imprimés sur chaque filtre pour seringue. Les filtres stériles sont conditionnés individuellement dans des blisters dans des boîtes de 50, les filtres non stériles dans des boîtes de 50.
Compliance
Fabrication conforme aux normes ISO 9002 et aux BPF ; intégrité testée à 100 %.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (membrane) SFCA
Porosité 0,45 μm
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Pour la culture de tissu et la HPLC
Volume mort (après purge de l’air) 100 μl
Matériau de boîtiers copolymère acrylique
Préfiltre Non
Pression nominale 87psi
Matériau de la pointe Acrylique
Type Filtre pour seringue
Volume (métrique) 0,5 à 100 mL
Diamètre (métrique) 28 mm